8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55719-1G OR55719-250MG OR55719-5G
APOSOR55719-1GEA 818 DKK
APOSOR55719-1G APOSOR55719-250MG APOSOR55719-5G
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216717
CAS-nummer: 6759-78-0