Methyl6-aminonicotinat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G OR5571-25G OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA 164 DKK
APOSOR5571-1G APOSOR5571-25G APOSOR5571-5G
Methyl6-aminonicotinat 97%
Methyl6-aminonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00797844
CAS-nummer: 36052-24-1