5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55705-1G OR55705-250MG
APOSOR55705-1GEA 0 DKK
APOSOR55705-1G APOSOR55705-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 97%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₅H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835083
CAS-nummer: 233278-56-3