2-Amino-5-Brom-4-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5570-100G OR5570-25G OR5570-500G
APOSOR5570-100GEA 458 DKK
APOSOR5570-100G APOSOR5570-25G APOSOR5570-500G
2-Amino-5-Brom-4-methylpyridin 98%
2-Amino-5-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Smeltepunkt: 147…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427660
CAS-nummer: 98198-48-2