Valerianesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentansyre
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 164 DKK
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Valerianesyre 99%
Valerianesyre
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 184…186 °C
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 89
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042