2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55654-1G OR55654-25G OR55654-5G
APOSOR55654-1GEA 164 DKK
APOSOR55654-1G APOSOR55654-25G APOSOR55654-5G
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035883
CAS-nummer: 3970-39-6