N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 164 DKK
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Formel: C₉H₂₃N₃
Kogepunkt: 198 °C
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014876
CAS-nummer: 3030-47-5
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,II