3-Vinylbenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 339 DKK
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₂
Smeltepunkt: 91…95 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00157038
CAS-nummer: 28447-20-3