cis-2-Buten
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55640-50G OR55640-250G OR55640-25G OR55640-100G
APOSOR55640-50GEA 0 DKK
APOSOR55640-50G APOSOR55640-250G APOSOR55640-25G APOSOR55640-100G
cis-2-Buten
cis-2-Butene
Formel: C₄H₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 590-18-1
UN nummer: 1012
ADR: 2.1,