1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 197 DKK
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
Smeltepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192666
CAS-nummer: 19821-80-8