Methyl2-Brom-4-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR55591-1G
OR55591-5G
OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA
186
DKK
APOSOR55591-1G
APOSOR55591-5G
APOSOR55591-10G
Methyl2-Brom-4-methoxybenzoat
Methyl2-Brom-4-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Smeltepunkt: 25…26 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12026001 CAS-nummer: 17100-65-1 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |