Methyl2-Brom-4-methoxybenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-4-methoxybenzoate
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 186 DKK
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
Methyl2-Brom-4-methoxybenzoat
Methyl2-Brom-4-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molekylvægt: 245.07 g/mol
Smeltepunkt: 25…26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026001
CAS-nummer: 17100-65-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III