1-tert-Butylimidazole 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55585-25G OR55585-5G
APOSOR55585-25GEA 2630 DKK
APOSOR55585-25G APOSOR55585-5G
1-tert-Butylimidazole 98+%
1-tert-Butylimidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441219
CAS-nummer: 45676-04-8