2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 1080 DKK
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Formel: C₄H₈BrNO
Molekylvægt: 166.02 g/mol
Kogepunkt: 63…65 °C/1mmHg
Massefylde: 1.5412 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12026683
CAS-nummer: 5468-77-9
UN nummer: 2735
ADR: 8 III