(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 5410 DKK
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClNO₄S
Smeltepunkt: 95…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01859935
CAS-nummer: 58032-84-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III