5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55519-1G OR55519-250MG
APOSOR55519-1GEA 1750 DKK
APOSOR55519-1G APOSOR55519-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031127
CAS-nummer: 6943-69-7