3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55482-1G OR55482-250MG OR55482-5G
APOSOR55482-1GEA 2130 DKK
APOSOR55482-1G APOSOR55482-250MG APOSOR55482-5G
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formel: C₇H₁₅Br₂N
Molekylvægt: 273.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101673
CAS-nummer: 41886-04-8
UN nummer: 1759
ADR: 8 II