Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 164 DKK
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Formel: C₉H₉IO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12923250
CAS-nummer: 52570-33-9