5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55452-1G OR55452-5G
APOSOR55452-1GEA 205 DKK
APOSOR55452-1G APOSOR55452-5G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05663983
CAS-nummer: 76006-08-1