5-Aminopentan-1-ol, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 1130 DKK
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Aminopentan-1-ol, Technical Grade
5-Aminopentan-1-ol
Formel: C₅H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-nummer: 2508-29-4
UN nummer: 3259
ADR: 8,III