5-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 317 DKK
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre 98%
5-Chlor-2-methoxyphenylboronsyre
Formel: C₇H₈BClO₃
Smeltepunkt: 134…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318966
CAS-nummer: 89694-48-4