5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphine
OR55339-100MG OR55339-250MG
APOSOR55339-100MGEA 1370 DKK
APOSOR55339-100MG APOSOR55339-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Formel: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191500
CAS-nummer: 37083-37-7