1,3-Dihydroxynaphthalen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55332-1G OR55332-25G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 273 DKK
APOSOR55332-1G APOSOR55332-25G APOSOR55332-5G
1,3-Dihydroxynaphthalen 99%
1,3-Dihydroxynaphthalen
Formel: C₁₀H₈O₂
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003965
CAS-nummer: 132-86-5