3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 569 DKK
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BClO₄
Smeltepunkt: 122…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659875
CAS-nummer: 850568-11-5