2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55295-250MG OR55295-1G
APOSOR55295-250MGEA 535 DKK
APOSOR55295-250MG APOSOR55295-1G
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Molekylvægt: 195.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264341
CAS-nummer: 42381-05-5