4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55286-1G OR55286-5G
APOSOR55286-1GEA 183 DKK
APOSOR55286-1G APOSOR55286-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formel: C₁₈H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441306
CAS-nummer: 955959-84-9