2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR55270-100G
OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA
3390
DKK
APOSOR55270-100G
APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010300 CAS-nummer: 6358-07-2 |