4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55267-5G OR55267-25G
APOSOR55267-5GEA 436 DKK
APOSOR55267-5G APOSOR55267-25G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835493
CAS-nummer: 42754-96-1