1,3-benzendithiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 719 DKK
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-benzendithiol
1,3-benzendithiol
Formel: C₆H₆S₂
Kogepunkt: 244 °C
Smeltepunkt: 24…25 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004842
CAS-nummer: 626-04-0