Isoxazolidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55263-250MG OR55263-1G OR55263-5G
APOSOR55263-250MGEA 461 DKK
APOSOR55263-250MG APOSOR55263-1G APOSOR55263-5G
Isoxazolidine hydrochloride
Isoxazolidine hydrochloride
Formel: C₃H₇NO·HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100465
CAS-nummer: 39657-45-9