4-Pentynoic acid 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 164 DKK
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentynoic acid 98%
4-Pentynoic acid
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 109…110 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 54…58 °C
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004407
CAS-nummer: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR