(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55254-250MG OR55254-1G OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA 447 DKK
APOSOR55254-250MG APOSOR55254-1G APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683060
CAS-nummer: 65732-69-6