8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55245-1G OR55245-5G
APOSOR55245-1GEA 205 DKK
APOSOR55245-1G APOSOR55245-5G
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Smeltepunkt: 152…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699199
CAS-nummer: 868362-18-9