7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55233-100MG OR55233-1G OR55233-250MG
APOSOR55233-100MGEA 1640 DKK
APOSOR55233-100MG APOSOR55233-1G APOSOR55233-250MG
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834947
CAS-nummer: 84400-99-7