7-Octenoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 724 DKK
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formel: C₈H₁₄O₂
Massefylde: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258724
CAS-nummer: 18719-24-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III