4-tert-Butylphthalonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 3460 DKK
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Kogepunkt: 165 °C
Smeltepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060112
CAS-nummer: 32703-80-3