4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55213-1G OR55213-5G
APOSOR55213-1GEA 806 DKK
APOSOR55213-1G APOSOR55213-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16657181
CAS-nummer: 1188313-15-6