Cyclopentyl methyl ether 99% stabilised
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 709 DKK
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Cyclopentyl methyl ether 99% stabilised
Cyclopentyl methyl ether
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 106 °C
Smeltepunkt: –134 °C
Massefylde: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276401
CAS-nummer: 5614-37-9
UN nummer: 3271
ADR: 3 II