trans-4-Hydroxycinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 1600 DKK
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Formel: C₉H₈O₃
Molekylvægt: 164.16 g/mol
Smeltepunkt: 214 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004399
CAS-nummer: 501-98-4