Boc-D-trans-Hyp-OMe
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2R,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 1440 DKK
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Molekylvægt: 245.3 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09954932
CAS-nummer: 135042-17-0