(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 600 DKK
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839858
CAS-nummer: 74892-81-2