4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 1040 DKK
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09759031
CAS-nummer: 397308-78-0