4-Pentyn-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 164 DKK
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 154…155 °C
Massefylde: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002974
CAS-nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6