Chromane-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55170-1G OR55170-5G
APOSOR55170-1GEA 0 DKK
APOSOR55170-1G APOSOR55170-5G
Chromane-2-carboxylic acid 95+%
Chromane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044719
CAS-nummer: 51939-71-0