6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55165-10G OR55165-1G OR55165-5G
APOSOR55165-10GEA 1140 DKK
APOSOR55165-10G APOSOR55165-1G APOSOR55165-5G
6-Bromo-2-chloroquinazoline 97%
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261000
CAS-nummer: 882672-05-1