3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
OR55160-100G OR55160-25G
APOSOR55160-100GEA 1590 DKK
APOSOR55160-100G APOSOR55160-25G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 95%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Massefylde: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191883
CAS-nummer: 58885-58-8