4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 164 DKK
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017020
CAS-nummer: 2450-26-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III