1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 240 DKK
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Formel: C₂₄H₆Br₂O₆
Smeltepunkt: 360 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870875
CAS-nummer: 118129-60-5