tert-Butylcyanoacetat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 589 DKK
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
tert-Butylcyanoacetat
tert-Butylcyanoacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Kogepunkt: 67…68 °C
Massefylde: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 119 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001938
CAS-nummer: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7