BAPTA tetramethyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55133-1G OR55133-5G
APOSOR55133-1GEA 409 DKK
APOSOR55133-1G APOSOR55133-5G
BAPTA tetramethyl ester 98%
BAPTA tetramethyl ester
Formel: C₂₆H₃₂N₂O₁₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00532664
CAS-nummer: 125367-34-2